Documentos
GF58021231
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 600 × 600 mm, thickness 0.6 mm
Sinônimo(s):
FE228720
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 580-212-31
abertura nominal
0.54 mm
tamanho
600 × 600 mm
espessura
0.6 mm