GF80116950
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, grade mx002
Sinônimo(s):
ME316303
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 801-169-50
peso
200 g
tamanho nominal do granulo
3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF80116950-1EA | 4061825098692 |