Documentos Principais
GF31603115
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx560m
Sinônimo(s):
ME316306
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 316-031-15
peso
1000 g
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)