Key Documents
GF99211709
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 10 mm, size 170 × 180 mm, natural
Sinônimo(s):
ME313411
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 992-117-09
tamanho
170 × 180 mm
espessura
10 mm
cor
natural
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)