Documentos Principais
GF74339488
Alumina
powder, 45 mean particle size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
AL606010
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 743-394-88
peso
50 g
tamanho médio de partícula
45 (micron)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)