Key Documents
GF70260825
Polyimide
(PI), sheet, thickness 0.76 mm, size 145 × 145 mm, grade cirlex cl
Sinônimo(s):
IM303076
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 702-608-25
tamanho
145 × 145 mm
espessura
0.76 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)