Key Documents
GF32890507
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 2 mm, size 250 × 250 mm
Sinônimo(s):
AM303020
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 328-905-07
tamanho
250 × 250 mm
espessura
2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)