GF63828074
Copper - O.F.H.C.
foil, 0.5m coil, thickness 0.05mm, annealed, 99.95+%
Sinônimo(s):
Copper, CV000502
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 638-280-74
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
0.5 m × 0.05 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63828074-1EA | 4061825410500 |