Documentos Principais
GF64312567
Copper
foil, thickness 0.01 mm, size 95 × 150 mm, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
CU000250
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 643-125-67
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamanho
95 × 150 mm
espessura
0.01 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF64312567-10EA4061821036551
GF64312567-1EA4061821036568
GF64312567-2EA4061821036575
GF64312567-5EA4061821036582