GF61158393
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinônimo(s):
SI536020
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥85%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 611-583-93
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
10 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61158393-1EA | 4061821159489 |