GF57738404
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 10 mm, L 500 mm
Sinônimo(s):
ET327910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 577-384-04
Comprimento
500 mm
Diâmetro
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF57738404-2EA | 4061825057927 |
GF57738404-1EA | 4061825057910 |
GF57738404-5EA | 4061825057934 |