GF49268526
Nickel
tube, 5mm, outside diameter 0.8mm, inside diameter 0.5mm, wall thickness 0.15mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Nickel, NI007171
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 492-685-26
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
5 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.5 mm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF49268526-100EA | 4061829592356 |
GF49268526-10EA | 4061829455224 |
GF49268526-20EA | 4061829526771 |
GF49268526-50EA | 4061829569273 |