Documentos Principais
GF92980266
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 50 m
Sinônimo(s):
ES305910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
monofilament
fabricante/nome comercial
Goodfellow 929-802-66
Comprimento
50 m
Diâmetro
0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)