GF20717591
Nickel
tube, 200mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.8mm, wall thickness 0.1mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Nickel, NI007200
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.50%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 207-175-91
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
200 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)