Key Documents
GF07283280
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Sinônimo(s):
FK256010
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 072-832-80
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)