Documentos Principais
GF42816135
Nitinol alloy, Ni55Ti45
500mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, superelastic
Sinônimo(s):
NI207180
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 428-161-35
Comprimento
500 mm
D.E. × D.I. × espessura da parede
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)