Key Documents
GF65520727
Nitinol
rod, Ni55%/Ti45%, 2.5 mm diameter, length 100 mm, condition superelastic
Sinônimo(s):
NI207925
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 655-207-27
Comprimento
100 mm
diâmetro
2.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)