Documentos Principais
GF83853456
Nitinol alloy, Ni55Ti45
200mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, superelastic
Sinônimo(s):
NI207080
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 838-534-56
C × espessura da parede
200 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF83853456-5EA4061831019452
GF83853456-1EA4061825454511
GF83853456-2EA4061829967642