GF82647513
Nitinol
wire, Ni55%/Ti45%, 0.125 mm diameter, length 2 m, condition shape-memory alloy
Sinônimo(s):
NI205042
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 826-475-13
Comprimento
2 m
diâmetro
0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82647513-1EA | 4061821152176 |