GF42489692
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton hn
Sinônimo(s):
IM301200
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 424-896-92
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF42489692-10EA | 4061825094700 |
GF42489692-2EA | 4061825003344 |
GF42489692-1EA | 4061825003320 |
GF42489692-20EA | 4061825003337 |
GF42489692-5EA | 4061825003351 |