GF38968879
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
NI160251
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 389-688-79
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)