GF83254181
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
FE205111
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 832-541-81
C × diâmetro
100 m × 0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83254181-1EA | 4061825454139 |