Documentos Principais
GF75485199
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 10 m, temper annealed
Sinônimo(s):
FA145120
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 754-851-99
Comprimento
10 m
diâmetro
0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)