Key Documents
GF38821147
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
NI050220
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
forma
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 388-211-47
tamanho × espessura
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)