GF17279893
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 50 x 50mm, 0.005mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinônimo(s):
NI050200
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
descrição
not light tested (nlt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 172-798-93
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.005 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17279893-1EA | 4061825429144 |
GF17279893-2EA | 4061829962302 |