Key Documents
GF38456545
Nickel silver
rod, Cu 45%/Zn 43%/Ni 10%/Pb 2%, 20.5 mm diameter, length 500 mm
Sinônimo(s):
CZ047930
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 384-565-45
Comprimento
500 mm
diâmetro
20.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)