Z279765
Suba-Seal® silicone rubber septa
fits neck I.D., 19.0 mm, joint: ST/NS 19/22
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
rubber septa (silicone)
translucent septa
Junta
joint: ST/NS19/22
Características
fits neck I.D. 19.0 mm
fabricante/nome comercial
Suba-Seal®
Descrição geral
Suba-Seal® silicone rubber septa with turnover flange grips outside of the container neck promote a double seal in conjunction with annular serrations on the hollow plug. The annular serrations of the septa depress themselves against the inside wall of the bottleneck, making each serration a suction sealing point.
Características e benefícios
- Translucent silicone rubber septa
- Contains no pigments, waxes, or molding agents
- Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
- Autoclavable for sterile uses
- Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Informações legais
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)