Key Documents
GF37976147
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 5 m, filament diameter 0.015mm
Sinônimo(s):
SI675721
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 379-761-47
Comprimento
5 m
Diâmetro
0.015 mm , filament diameter
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects