GF36774209
Polysulfone
(PSU), granule, 2 mm nominal granule size, weight 500 g, natural
Sinônimo(s):
SU346320
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 367-742-09
peso
500 g
cor
natural
tamanho nominal do granulo
2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36774209-1EA | 4061825093574 |