Documentos Principais
GF35592149
Silver/Gold
lump, Ag 70%/Au 30%, 4 mm max. lump size, weight 5 g
Sinônimo(s):
AG096100
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 355-921-49
peso
5 g
tamanho máximo do grumo
4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)