Documentos Principais
GF66534958
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni80%/Fe15.5%/Mo 4.5%, length 100 m, 0.5 mm diameter, temper as drawn
Sinônimo(s):
NJ275140
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 665-349-58
Comprimento
100 m
diâmetro
0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)