CRMDEGO
Density Standard
ASTM D 4052; ISO 12185 (0.83294g/mL, 15 °C)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
according to ASTM® D 4052
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Formato
mixture
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Density Standards, ASTM D 4052 can be found here.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)