Documentos Principais
CRMUDELU
Density Standard
ASTM D 4052; ISO 12185 (0.8687 g/mL, 15 °C)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 250 mL
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Density Standards, ASTM D 4052 can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)