GF70529104
Platinum/Rhodium
wire, 0.015 mm diameter, Pt87%/Rh13%, length 5 m, temper annealed
Sinônimo(s):
PT035050
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 705-291-04
Comprimento
5 m
diâmetro
0.015 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70529104-1EA | 4061821150523 |