GF34142903
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Sinônimo(s):
SU301300
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 341-429-03
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.5 mm
cor
clear amber
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34142903-1EA | 4061825054179 |
GF34142903-2EA | 4061825054186 |
GF34142903-5EA | 4061825054193 |