GF13820554
Polysulfone
(PSU), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm
Sinônimo(s):
SU341100
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 138-205-54
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13820554-20EA | 4061825021553 |
GF13820554-10EA | 4061825021539 |
GF13820554-1EA | 4061825021546 |
GF13820554-2EA | 4061825021560 |
GF13820554-5EA | 4061825021577 |