GF24152228
Platinum
wire, 0.5 mm diameter, length 0.05 m, high purity 99.995%
Sinônimo(s):
PT005139
Ensaio
99.995%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 241-522-28
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
0.05 m
diâmetro
0.5 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)