Documentos Principais
GF31843469
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m wire, 0.10mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI055118
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 318-434-69
C × diâmetro
5 m × 0.10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)