CLS72502L
Pyrex® Mallory direct reading settlometer
volume 2000 mL
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 7250-2L
volume
2000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Used with oxidized sludge process for treatment of sewage and other wastes. 2000 mL heavy wall cylinder measures 51/8". I.D. × 71/2". high and is graduated in cc per liter, and in hundredths of a foot.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)