Documentos Principais
GF27459647
Scandium
foil, thickness 0.3 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
SC000230
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sc
Número CAS:
Peso molecular:
44.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141613
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 274-596-47
resistividade
50.5 μΩ-cm, 0°C
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.3 mm
pb
2836 °C (lit.)
pf
1540 °C (lit.)
densidade
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
chave InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)