GF22148928
Indium
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
IN007930
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.999%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 221-489-28
resistividade
8.37 μΩ-cm
Comprimento
100 mm
diâmetro
10.0 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)