GF19715632
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
100mm tube, 6.35mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 4.55mm inside diameter
Sinônimo(s):
NI147200
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 197-156-32
C × espessura
100 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 4.55 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF19715632-2EA | 4061829962630 |
GF19715632-10EA | 4061829942953 |
GF19715632-1EA | 4061825430461 |
GF19715632-5EA | 4061831012668 |