Documentos Principais
GF98961722
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
1000mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 7.7mm inside diameter
Sinônimo(s):
NI147300
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 989-617-22
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)