Documentos Principais
GF13942571
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
Sinônimo(s):
NI030250
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 139-425-71
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
150 mm
espessura
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)