Key Documents
GF12864393
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
PB506101
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 128-643-93
peso
10 g
tamanho máximo do grumo
6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)