Ensaio
99.99%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
densidade
8.1 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Se]=[PbH2]
InChI
1S/Pb.Se
chave InChI
GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
254231-100G | |
254231-25G | 4061838090126 |