Key Documents
GF06711139
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
CU516010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 067-111-39
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)