Key Documents
GF08690069
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Sinônimo(s):
NI716010
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 086-900-69
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)