GF05260722
Aluminium alloy 2024
foil, Al 93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 3.0 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Sinônimo(s):
AB200450
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 052-607-22
tamanho
300 × 300 mm
espessura
3.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05260722-1EA | 4061821133748 |
GF05260722-2EA | 4061821133755 |