Documentos Principais
G1652
Sigma-Aldrich
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 17-23 nm mean particle size (monodisperse), 20 nm particle size
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
descrição
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
Formulário
dispersion
nanoparticles
contém
0.02% sodium azide as preservative
concentração
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
tamanho médio de partícula
17-23 nm (monodisperse)
tamanho de partícula
20 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
See "Immunocytochemical Methods and Protocols" Lorette C. Javois, chapter 8 (Sigma product I5653) for microscopy related applications.
Adequação
Suitable for adsorption of biomolecules for labeled probe synthesis.
forma física
Colloidal suspension
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)